Silbertetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Argentous tetrafluoroborate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
483052-25G 483052-5G
SIAL483052-25GEA 471 EUR
SIAL483052-25G SIAL483052-5G
Silbertetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Silbertetrafluoroborat
Formel: AgBF₄
Molecular Weight: 194,67 g/mol
Schmelzpunkt: 200 °C
MDL: MFCD00003408
CAS-Nummer: 14104-20-2
EINECS: 237-956-5
UN: 3260
ADR: 8,II