Kupfer(II)carbonat basisch (≥55% Cu)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Kupfer(II)-hydroxidcarbonat, Kupfer(II)carbonat-Kupfer(II)hydroxid (1:1), Kupfer(II)carbonatdihydroxid, Kupfer(II)carbonathydroxid
33305.36 33305.A3
33305.36EA 70 EUR
33305.36 33305.A3
Kupfer(II)carbonat basisch (≥55% Cu)
Kupfer(II)carbonat basisch
CAS No.: 12069-69-1 Molecular Formula: CH2Cu2O5 Formula Weight: 221.11 Physical Form: Powder Density: 4.00 Appearance: Green Melting Point: 200° dec. Merck Reference: 14,2631 MDL No.: MFCD00010976
Formel: CuCO₃·Cu(OH)₂
Schmelzpunkt: 200 °C (Zers.)
Dichte: 4,00
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010976
CAS-Nummer: 12069-69-1
EINECS: 235-113-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2631