Kupfer(II)carbonat basisch ≥95% (RT), Purum p.a.
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: Kupfer(II)-hydroxidcarbonat, Kupfer(II)carbonat-Kupfer(II)hydroxid (1:1), Kupfer(II)carbonatdihydroxid, Kupfer(II)carbonathydroxid
61167-250G 61167-1KG
61167-250GEA 65.81 EUR
61167-250G 61167-1KG
Kupfer(II)carbonat basisch ≥95% (RT), Purum p.a.
Kupfer(II)carbonat basisch
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formel: CuCO₃·Cu(OH)₂
Molecular Weight: 221,12 g/mol
Schmelzpunkt: 270 °C
Dichte: 4 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010976
CAS-Nummer: 12069-69-1
EINECS: 235-113-6
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02658
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 95.0 - 105.0 %
Calcium (Ca) Max. 5000 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 100 ppm
Potassium (K) Max. 100 ppm
Sodium (Na) Max. 5000 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 1000 ppm
Total S (as SO₄) Max. 200 ppm
Chloride (Cl) Max. 1000 ppm