Silberchromat ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Argentous chromate, Silver(I) chromate
45495.06 45495.22
45495.06EA 40.5 EUR
45495.06 45495.22
Silberchromat ≥99,9% (Metall-Basis)
Silberchromat
Purity: 99.9% CAS No.: 7784-01-2 Molecular Formula: O4Ag2Cr Formula Weight: 331.73 Physical Form: Powder Density: 5.63 Appearance: Red-brown Odour: Odourless Merck Reference: 14,8510 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00003402
Formel: Ag₂CrO₄
Molecular Weight: 331,73 g/mol
Siedepunkt: 1550 °C (1013 hPa)
Dichte: 5,63
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003402
CAS-Nummer: 7784-01-2
EINECS: 232-043-8
UN: 1479
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,8510