Kupfer(II)acetylacetonat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A14920.0B
A14920.18
A14920.22
A14920.0BEA
295
EUR
A14920.0B
A14920.18
A14920.22
Kupfer(II)acetylacetonat ≥98%
Kupfer(II)acetylacetonat
Purity: 98%
CAS No.: 13395-16-9
Molecular Formula: C10H14CuO4
Formula Weight: 261.76
Odour: Weak
Melting Point: ca 286° dec.
Boiling Point: 160°/10mm
Beilstein Reference: 4157957
MDL No.: MFCD00000016
Formel:
C₁₀H₁₄CuO₄ Siedepunkt: 160 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: ∼ 286 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000016 CAS-Nummer: 13395-16-9 EINECS: 236-477-9 |