Silberhexafluoroantimonat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Silver hexafluoroantimonate(V)
312500050 312500250
ACRO312500050EA 129 EUR
ACRO312500050 ACRO312500250
Silberhexafluoroantimonat 98%
Silberhexafluoroantimonat
Formel: AgF₆Sb
Molecular Weight: 343.62
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003401
CAS-Nummer: 26042-64-8
EINECS: 247-429-1
UN: 3260
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Titration Argentometric ≥97.5 %