Silberhexafluoroantimonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Silver hexafluoroantimonate(V)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
227730-25G 227730-1G 227730-5G
SIAL227730-25GEA 253 EUR
SIAL227730-25G SIAL227730-1G SIAL227730-5G
Silberhexafluoroantimonat, Sigma-Aldrich®
Silberhexafluoroantimonat
Formel: AgF₆Sb
Molecular Weight: 343.62
Dichte: 4.65…4.85 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003401
CAS-Nummer: 26042-64-8
EINECS: 247-429-1
UN: 3260
ADR: 8 III