Zinkoxid Substrat 10x10x0.5mm, einseitig poliert 0001 orientation
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Zink(II)oxid
45486.KT
45486.KU
45486.KTEA
838
EUR
45486.KT
45486.KU
Zinkoxid Substrat 10x10x0.5mm, einseitig poliert 0001 orientation
Zinkoxid
CAS No.: 1314-13-2
Molecular Formula: ZnO
Formula Weight: 81.37
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011109
Formel:
ZnO Schmelzpunkt: 1975 °C Dichte: 5,61 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011300 CAS-Nummer: 1314-13-2 EINECS: 215-171-9 UN: 3077 ADR: 9,III REACH: 01-2119463881-32 Merck Index: 13,10200 |