Zinkphosphid ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Trizinkdiphosphid, Zinkphosphid
45459.09 45459.04 45459.02
45459.09EA 1086 EUR
45459.09 45459.04 45459.02
Zinkphosphid ≥99,999% (Metall-Basis)
Zinkphosphid
Purity: 99.999% CAS No.: 1314-84-7 Molecular Formula: Zn3P2 Formula Weight: 258.10 Physical Form: 6mm & down pieces Density: 4.55 Melting Point: 420° Boiling Point: 1100° Merck Reference: 14,10152 UN No.: 1714 MDL No.: MFCD00049631
Formel: P₂Zn₃
Molecular Weight: 258,12 g/mol
Siedepunkt: 1100 °C
Schmelzpunkt: 420 °C
Dichte: 4,55
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049631
CAS-Nummer: 1314-84-7
EINECS: 215-244-5
UN: 1714
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,10152