Hafniumdioxid ≥99,995% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr) (max. 0,2% Zr)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45483.03
45483.06
45483.03EA
64.7
EUR
45483.03
45483.06
Hafniumdioxid ≥99,995% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr) (max. 0,2% Zr)
Hafniumdioxid
Purity: 99.995%,
CAS No.: 12055-23-1
Molecular Formula: HfO2
Formula Weight: 210.49
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 9.68
Appearance: Off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 2774°
Merck Reference: 14,4588
MDL No.: MFCD00003565
Formel:
HfO₂ Siedepunkt: 5400 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2774 °C Dichte: 9,68 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003565 CAS-Nummer: 12055-23-1 EINECS: 235-013-2 Merck Index: 14,4588 |