Titan(IV)oxid anatas ≥99,7% (Metall-Basis), Nano-Pulver
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pigment White 6, Titansäureanhydrid anatas, Anatas, Titandioxid anatas
45603.14
45603.22
45603.36
45603.14EA
101
EUR
45603.14
45603.22
45603.36
Titan(IV)oxid anatas ≥99,7% (Metall-Basis), Nano-Pulver
Titan(IV)oxid anatas
Formel:
TiO₂ Molecular Weight: 79,88 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011269 CAS-Nummer: 1317-70-0 EINECS: 215-280-1 Merck Index: 14,9472 |