Vanadium(III)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tri(2,4-pentandionato-O,O')vanadium(III), Vanadium(III)-tris(2,4-pentandionato-O,O'), Vanadium(III)-2,4-pentandionat, Tris(2,4-pentandionato-O,O')vanadium(III)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
227110-50G 227110-10G
SIAL227110-50GEA 166 EUR
SIAL227110-50G SIAL227110-10G
Vanadium(III)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Vanadium(III)acetylacetonat
Formel: C₁₅H₂₁O₆V
Molecular Weight: 348,27 g/mol
Siedepunkt: 170 °C (0,05 mmHg)
Schmelzpunkt: 185…190 °C
Dichte: ∼1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000033
CAS-Nummer: 13476-99-8
EINECS: 236-759-1
UN: 3285
ADR: 6.1,III