Wolfram(IV)carbid ≥99,5% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
12482.22
12482.36
12482.22EA
106
EUR
12482.22
12482.36
Wolfram(IV)carbid ≥99,5% (Metall-Basis)
Wolfram(IV)carbid
Purity: 99.5%
CAS No.: 12070-12-1
Molecular Formula: WC
Formula Weight: 195.86
Physical Form: APS
Formel:
CW Siedepunkt: 6000 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2870 °C Dichte: 15,63 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011464 CAS-Nummer: 12070-12-1 EINECS: 235-123-0 UN: 3178 ADR: 4.1,III Merck Index: 14,9815 |