Chrom(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Chromgrün
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
634239-100G 634239-25G
SIAL634239-100GEA 739 EUR
SIAL634239-100G SIAL634239-25G
Chrom(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Chrom(III)oxid
Formel: Cr₂O₃
Siedepunkt: 4000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2435 °C
Dichte: 5,22 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010949
CAS-Nummer: 1308-38-9
EINECS: 215-160-9
Merck Index: 13,02247