Molybdändioxid ≥99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
48117.14 48117.22
48117.14EA 50.5 EUR
48117.14 48117.22
Molybdändioxid ≥99% (Metall-Basis)
Molybdändioxid
Purity: 99% CAS No.: 18868-43-4 Molecular Formula: MoO2 Formula Weight: 127.94 Physical Form: Powder Density: 6.47 Appearance: Brown to black Odour: Odourless MDL No.: MFCD00014223
Formel: MoO₂
Siedepunkt: 1207…1307 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 770…795 °C
Dichte: 6,47
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014223
CAS-Nummer: 18868-43-4
EINECS: 242-637-9