Molybdän(VI)oxid ≥99,9995% (Metall-Basis ausgeschlossen W), Puratronic®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Molybdenum trioxide
12930.22 12930.14 12930.36
12930.22EA 558 EUR
12930.22 12930.14 12930.36
Molybdän(VI)oxid ≥99,9995% (Metall-Basis ausgeschlossen W), Puratronic®
Molybdenum(VI) oxide
Purity: 99.9995% CAS No.: 1313-27-5 Molecular Formula: MoO3 Formula Weight: 143.94 Physical Form: Powder Density: 4.692 Appearance: White to grey Odour: Odourless Melting Point: 795° Boiling Point: 1155° subl. Merck Reference: 14,6239 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00003469
Formel: MoO₃
Molecular Weight: 143,94 g/mol
Siedepunkt: 1155 °C (Subl.)
Schmelzpunkt: 795 °C
Dichte: 4,692
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003469
CAS-Nummer: 1313-27-5
EINECS: 215-204-7
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6239