Molybdän(VI)oxid analytisches Reagens, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Molybdenum trioxide

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.00403.0100 1.00403.0500
1.00403.0100EA 191 EUR
1.00403.0100 1.00403.0500
Molybdän(VI)oxid analytisches Reagens, Supelco®
Molybdenum(VI) oxide
Formel: MoO₃
Molecular Weight: 143,94 g/mol
Siedepunkt: 1155 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 795 °C
Dichte: 4,69 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003469
CAS-Nummer: 1313-27-5
EINECS: 215-204-7
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06261

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point 795 °C
Molar Mass 143.94 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Boiling Point 1155 °C
Density 4.70 g/cm3 (26 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR