Molybdän(VI)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Molybdenum trioxide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
203815-25G
203815-5G
SIAL203815-25GEA
462
EUR
SIAL203815-25G
SIAL203815-5G
Molybdän(VI)oxid, Sigma-Aldrich®
Molybdenum(VI) oxide
Formel:
MoO₃ Molecular Weight: 143,94 g/mol Siedepunkt: 1155 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 795 °C Dichte: 4,69 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00003469 CAS-Nummer: 1313-27-5 EINECS: 215-204-7 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,06261 |