Chrom(III)acetylacetonat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Tri(2,4-pentandionato-O,O')chrom(III), Tris(2,4-pentandionato-O,O')chrom(III), Chrom(III)-2,4-pentandionat, Chrom(III)-tris(2,4-pentandionato-O,O')
192130050 192131000 192135000
ACRO192130050EA 24.5 EUR
ACRO192130050 ACRO192131000 ACRO192135000
Chrom(III)acetylacetonat 97%
Chrom(III)acetylacetonat
Formel: C₁₅H₂₁CrO₆
Molecular Weight: 349,32 g/mol
Siedepunkt: 340 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 212 °C
Dichte: 1,266 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000015
CAS-Nummer: 21679-31-2
EINECS: 244-526-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown to purple Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay 14.4 to 15.3 % (Cr)