Mangan(II)acetylacetonat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Mangan(II)-2,4-pentandionat, Bis(2,4-pentandionato-O,O')mangan(II), Mangan(II)-bis(2,4-pentandionato-O,O'), Di(2,4-pentandionato-O,O')mangan(II)
A18762.36
A18762.22
A18762.14
A18762.36EA
227
EUR
A18762.36
A18762.22
A18762.14
Mangan(II)acetylacetonat
Mangan(II)acetylacetonat
CAS No.: 14024-58-9
Molecular Formula: Mn(C5H7O2)2
Formula Weight: 253.16
Melting Point: 260-262° dec.
MDL No.: MFCD00000022
Formel:
C₁₀H₁₄MnO₄ Schmelzpunkt: 260…262 °C (Zers.) Dichte: 1,60 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000022 CAS-Nummer: 14024-58-9 EINECS: 237-858-2 |