Eisen(II)fluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Eisendifluorid
006158-10G 006158-25G 006158-100G
FLUO006158-10GEA 0 EUR
FLUO006158-10G FLUO006158-25G FLUO006158-100G
Eisen(II)fluorid
Iron(II) fluoride
Formel: F₂Fe
Molecular Weight: 93.84 g/mol
Siedepunkt: 1100
Schmelzpunkt: 965…975 °C
Dichte: 4.09 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00016093
CAS-Nummer: 7789-28-8
EINECS: 232-155-7
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,04093