Palladium(II)oxid Monohydrat 99,9% (≥73% Pd) (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Palladiummonoxid Monohydrat
11041.04 11041.09
11041.04EA 575 EUR
11041.04 11041.09
Palladium(II)oxid Monohydrat 99,9% (≥73% Pd) (Metall-Basis)
Palladium(II)oxid Monohydrat
Purity: 99.9% CAS No.: 64109-12-2 Molecular Formula: PdO.H2O Formula Weight: 140.41 (122.40anhy) Physical Form: Powder Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00011172
Formel: OPd·1H₂O
Molecular Weight: 140,43 g/mol
Schmelzpunkt: Zersetzung
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011172
CAS-Nummer: 64109-12-2
EINECS: 215-218-3
Merck Index: 14,6993