Cobalt(II)acetylacetonat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Cobalt(II)-2,4-pentandionat, Cobalt(II)-bis(2,4-pentandionato-O,O'), Bis(2,4-pentandionato-O,O')cobalt(II), Di(2,4-pentandionato-O,O')cobalt(II)
210640500 210642500
ACRO210640500EA 69 EUR
ACRO210640500 ACRO210642500
Cobalt(II)acetylacetonat 99%
Cobalt(II)acetylacetonat
Formel: C₁₀H₁₄CoO₄
Molecular Weight: 257.15 g/mol
Schmelzpunkt: 165…170 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000014
CAS-Nummer: 14024-48-7
EINECS: 237-855-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 98.5 to 101.5 % (ex Co)