Cobalt(II)acetylacetonat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
12537.18 12537.30
12537.18EA 57.6 EUR
12537.18 12537.30
Cobalt(II)acetylacetonat
Cobalt(II)acetylacetonat
CAS No.: 14024-48-7 Molecular Formula: C10H14CoO4 Formula Weight: 257.14 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Blue/purple Odour: Odourless Melting Point: 165-170° MDL No.: MFCD00000014
Formel: C₁₀H₁₄CoO₄
Schmelzpunkt: 165…170 °C
Dichte: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000014
CAS-Nummer: 14024-48-7
EINECS: 237-855-6