Cobalt(II)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cobalt(II)-2,4-pentandionat, Cobalt(II)-bis(2,4-pentandionato-O,O'), Bis(2,4-pentandionato-O,O')cobalt(II), Di(2,4-pentandionato-O,O')cobalt(II)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
227129-250G 227129-50G
SIAL227129-250GEA 371 EUR
SIAL227129-250G SIAL227129-50G
Cobalt(II)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II)acetylacetonat
Formel: C₁₀H₁₄CoO₄
Molecular Weight: 257.15 g/mol
Schmelzpunkt: 168…171 °C
Dichte: 0.83 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000014
CAS-Nummer: 14024-48-7
EINECS: 237-855-6