Nickel(II)acetylacetonat 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bis(2,4-pentandionato-O,O')nickel(II), Nickel(II)-2,4-pentandionat, Nickel(II)-bis(2,4-pentandionato-O,O'), Di(2,4-pentandionato-O,O')nickel(II)
128260250
128260050
128261000
ACRO128260250EA
64.2
EUR
ACRO128260250
ACRO128260050
ACRO128261000
Nickel(II)acetylacetonat 96%
Nickel(II)acetylacetonat
Formel:
C₁₀H₁₄NiO₄ Molecular Weight: 256,91 g/mol Siedepunkt: 220 °C (11 mmHg) Schmelzpunkt: 230 °C (Zersetzung) Dichte: 1,455 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000024 CAS-Nummer: 3264-82-2 EINECS: 221-875-7 Merck Index: 12,06584 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Green Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | ≥95 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤5 ppm |
Calcium (Ca) | ≤10 ppm |
Copper (Cu) | ≤5 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Potassium (K) | ≤10 ppm |
Sodium (Na) | ≤20 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % (in water) |