Nickel(II)acetylacetonat, wasserfrei ≥95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bis(2,4-pentandionato-O,O')nickel(II), Nickel(II)-2,4-pentandionat, Nickel(II)-bis(2,4-pentandionato-O,O'), Di(2,4-pentandionato-O,O')nickel(II)
18811.06
18811.14
18811.22
18811.36
18811.06EA
28.2
EUR
18811.06
18811.14
18811.22
18811.36
Nickel(II)acetylacetonat, wasserfrei ≥95%
Nickel(II)acetylacetonat
Purity: 95%
CAS No.: 3264-82-2
Molecular Formula: C10H14NiO4
Formula Weight: 256.91
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Green
Odour: Odourless
Melting Point: ca 230° dec.
Solubility: Soluble in water, alcohol, toluene
Beilstein Reference: 4157970
Merck Reference: 14,6500
MDL No.: MFCD00000024
Catalyst and U.V. stabilizer
Formel:
C₁₀H₁₄NiO₄ Molecular Weight: 256,91 g/mol Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼ 230 °C (Zersetzung) Dichte: 1,455 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000024 CAS-Nummer: 3264-82-2 EINECS: 221-875-7 Merck Index: 14,6500 |