Nickel(II)acetylacetonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Bis(2,4-pentandionato-O,O')nickel(II), Nickel(II)-2,4-pentandionat, Nickel(II)-bis(2,4-pentandionato-O,O'), Di(2,4-pentandionato-O,O')nickel(II)

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.06715.0025 8.06715.0100 8.06715.9025
8.06715.0025EA 48.1 EUR
8.06715.0025 8.06715.0100 8.06715.9025
Nickel(II)acetylacetonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Nickel(II)acetylacetonat
Formel: C₁₀H₁₄NiO₄
Molecular Weight: 256,91 g/mol
Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 208 °C
Dichte: 1,455 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000024
CAS-Nummer: 3264-82-2
EINECS: 221-875-7
Merck Index: 12,06584

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 4.8 g/l (20 °C)
Melting Point 208 °C
Molar Mass 256.91 g/mol
Bulk Density 470 kg/m3
Boiling Point 220 - 235 °C (14 hPa)
Vapor Pressure 2.7 hPa (110 °C)
Synonyms Bis(acetylacetonato)nickel(II), Bis(2,4-pentanedionato) nickel(II)
Hill Formula C10H14NiO4

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR