Nickel(II)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Bis(2,4-pentandionato-O,O')nickel(II), Nickel(II)-2,4-pentandionat, Nickel(II)-bis(2,4-pentandionato-O,O'), Di(2,4-pentandionato-O,O')nickel(II)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
283657-25G
283657-50G
283657-5G
SIAL283657-25GEA
167
EUR
SIAL283657-25G
SIAL283657-50G
SIAL283657-5G
Nickel(II)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Nickel(II)acetylacetonat
Formel:
C₁₀H₁₄NiO₄ Molecular Weight: 256.91 g/mol Siedepunkt: 220 Schmelzpunkt: 208 Dichte: 1.455 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00000024 CAS-Nummer: 3264-82-2 EINECS: 221-875-7 Merck Index: 12,06584 |