Palladium(II)acetylacetonat (35% Pd)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Palladium(II)-bis(2,4-pentandionato-O,O'), Bis(2,4-pentandionato-O,O')palladium(II), Di(2,4-pentandionato-O,O')palladium(II), Palladium(II)-2,4-pentandionat
197580010 197580050
ACRO197580010EA 112 EUR
ACRO197580010 ACRO197580050
Palladium(II)acetylacetonat (35% Pd)
Palladium(II)acetylacetonat
Formel: C₁₀H₁₄O₄Pd
Molecular Weight: 304,64 g/mol
Siedepunkt: ? 190 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 190 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000025
CAS-Nummer: 14024-61-4
EINECS: 237-859-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to green Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 33.9 to 35.9 % (Pd)