Palladium(II)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Palladium(II)-bis(2,4-pentandionato-O,O'), Bis(2,4-pentandionato-O,O')palladium(II), Di(2,4-pentandionato-O,O')palladium(II), Palladium(II)-2,4-pentandionat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

683388-2G 683388-500MG
SIAL683388-2GEA 133 EUR
SIAL683388-2G SIAL683388-500MG
Palladium(II)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Palladium(II)acetylacetonat
Formel: C₁₀H₁₄O₄Pd
Molecular Weight: 304,64 g/mol
Siedepunkt: ∼190 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 190 °C
MDL: MFCD00000025
CAS-Nummer: 14024-61-4
EINECS: 237-859-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR