Cobalt(III)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
494534-25G 494534-5G
SIAL494534-25GEA 250 EUR
SIAL494534-25G SIAL494534-5G
Cobalt(III)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Cobalt(III)acetylacetonat
Formel: C₁₅H₂₁CoO₆
MDL: MFCD00013488
CAS-Nummer: 21679-46-9
EINECS: 244-527-6