Cobalt(III)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tris(2,4-pentandionato-O,O')cobalt(III), Tri(2,4-pentandionato-O,O')cobalt(III), Cobalt(III)-2,4-pentandionat, Cobalt(III)-tris(2,4-pentandionato-O,O')
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C83902-100G C83902-25G
SIALC83902-100GEA 239 EUR
SIALC83902-100G SIALC83902-25G
Cobalt(III)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Cobalt(III)acetylacetonat
Formel: C₁₅H₂₁CoO₆
Molecular Weight: 356,26 g/mol
MDL: MFCD00013488
CAS-Nummer: 21679-46-9
EINECS: 244-527-6