Eisen(III)acetylacetonat 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tris(2,4-pentandionato-O,O')eisen(III), Tri(2,4-pentandionato-O,O')eisen(III), Eisen(III)-tris(2,4-pentandionato-O,O'), Eisen(III)-2,4-pentandionat
119130250
119131000
119132500
119130010
ACRO119130250EA
26.2
EUR
ACRO119130250
ACRO119131000
ACRO119132500
ACRO119130010
Eisen(III)acetylacetonat 99+%
Eisen(III)acetylacetonat
Formel:
C₁₅H₂₁FeO₆ Molecular Weight: 353.18 g/mol Siedepunkt: 100 Schmelzpunkt: 180…183 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000020 CAS-Nummer: 14024-18-1 EINECS: 237-853-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark orange to dark red Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodometric | ≥99.0 % |
HPLC | ≥94 % |