Eisen(III)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Tris(2,4-pentandionato-O,O')eisen(III), Tri(2,4-pentandionato-O,O')eisen(III), Eisen(III)-tris(2,4-pentandionato-O,O'), Eisen(III)-2,4-pentandionat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
44920-100G 44920-500G
SIAL44920-100GEA 65.2 EUR
SIAL44920-100G SIAL44920-500G
Eisen(III)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Eisen(III)acetylacetonat
Formel: C₁₅H₂₁FeO₆
Molecular Weight: 353.18 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (9.7513 mmHg)
Schmelzpunkt: 180…183 °C
Dichte: 5.24 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000020
CAS-Nummer: 14024-18-1
EINECS: 237-853-5