Eisen(III)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Tris(2,4-pentandionato-O,O')eisen(III), Tri(2,4-pentandionato-O,O')eisen(III), Eisen(III)-tris(2,4-pentandionato-O,O'), Eisen(III)-2,4-pentandionat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
F300-100G F300-25G F300-500G
SIALF300-100GEA 61.8 EUR
SIALF300-100G SIALF300-25G SIALF300-500G
Eisen(III)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Eisen(III)acetylacetonat
Formel: C₁₅H₂₁FeO₆
Molecular Weight: 353,18 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (9,7513 mmHg)
Schmelzpunkt: 180…183 °C
Dichte: 5,24 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000020
CAS-Nummer: 14024-18-1
EINECS: 237-853-5