Iridium(III)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Iridium(III)-2,4-pentandionat, Tris(2,4-pentandionato-O,O')iridium(III), Tri(2,4-pentandionato-O,O')iridium(III), Iridium(III)-tris(2,4-pentandionato-O,O')
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
333352-2.5G 333352-500MG
SIAL333352-2.5GEA 1120 EUR
SIAL333352-2.5G SIAL333352-500MG
Iridium(III)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Iridium(III)acetylacetonat
Formel: C₁₅H₂₁IrO₆
Molecular Weight: 489,55 g/mol
MDL: MFCD00015353
CAS-Nummer: 15635-87-7
EINECS: 239-711-8