Ruthenium(III)acetylacetonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tris(2,4-pentandionato-O,O')ruthenium(III), Tri(2,4-pentandionato-O,O')ruthenium(III), Ruthenium(III)-tris(2,4-pentandionato-O,O'), Ruthenium(III)-2,4-pentandionat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14056.0001 8.14056.0005
8.14056.0001EA 113 EUR
8.14056.0001 8.14056.0005
Ruthenium(III)acetylacetonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ruthenium(III)acetylacetonat
Formel: C₁₅H₂₁O₆Ru
Molecular Weight: 398,4 g/mol
MDL: MFCD00000030
CAS-Nummer: 14284-93-6
EINECS: 238-193-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 230 - 235 °C
Molar Mass 398.39 g/mol
Synonyms Tris(acetylacetonato)ruthenium(III), Tris(pentane-2,4-dionato)ruthenium(III)
Hill Formula C15H21O6Ru
Chemical Formula (CH3C(O)=CHCOCH3)3Ru