Maltol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Hydroxy-2-methyl-γ-pyron, Maltol, 3-Hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-on
121550250
121551000
121550050
121555000
ACRO121550250EA
42
EUR
ACRO121550250
ACRO121551000
ACRO121550050
ACRO121555000
Maltol 99%
Maltol
Formel:
C₆H₆O₃ Molecular Weight: 126.11 g/mol Siedepunkt: 170 °C (100 mmHg) Schmelzpunkt: 160…164 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006578 CAS-Nummer: 118-71-8 EINECS: 204-271-8 Merck Index: 13,05735 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 160 to 164 °C |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥98.5 % |
Arsenic (As) | ≤3 ppm |
Lead (Pb) | ≤10 ppm |
UV | at 240 nm A: ≤0.05 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤2 ppm |
Acidity/alkalinity | ≤0.0001 meq/g |