Maltol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Hydroxy-2-methyl-γ-pyron, Maltol, 3-Hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-on
A10735.14 A10735.22
A10735.14EA 39.3 EUR
A10735.14 A10735.22
Maltol ≥99%
Maltol
Purity: 99% CAS No.: 118-71-8 Molecular Formula: C6H6O3 Formula Weight: 126.11 Flash Point: 95°(203°F) Melting Point: 161-165° Boiling Point: 170°/100mm Beilstein Reference: 112169 Merck Reference: 14,5713 MDL No.: MFCD00006578
Formel: C₆H₆O₃
Molecular Weight: 126.11 g/mol
Siedepunkt: 170 °C (100 mmHg)
Schmelzpunkt: 161…165 °C
Dichte: 1.453 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 95 °C (203 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006578
CAS-Nummer: 118-71-8
EINECS: 204-271-8
Merck Index: 13,05735
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable