Maltol
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Hydroxy-2-methyl-γ-pyron, Maltol, 3-Hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-on
SB00897.1 SB00897.10 SB00897.50
MAYBSB00897.1EA 0 EUR
MAYBSB00897.1 MAYBSB00897.10 MAYBSB00897.50
Maltol
Maltol
Formel: C₆H₆O₃
Molecular Weight: 126,11 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,453 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006578
CAS-Nummer: 118-71-8
EINECS: 204-271-8
Merck Index: 13,05735