Maltol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Hydroxy-2-methyl-γ-pyron, Maltol, 3-Hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H43407-100G
H43407-25G
SIALH43407-100GEA
83.5
EUR
SIALH43407-100G
SIALH43407-25G
Maltol, Sigma-Aldrich®
Maltol
Formel:
C₆H₆O₃ Molecular Weight: 126,11 g/mol Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa) Dichte: 1,453 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00006578 CAS-Nummer: 118-71-8 EINECS: 204-271-8 Merck Index: 13,05735 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...