Maltol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3-Hydroxy-2-methyl-γ-pyron, Maltol, 3-Hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W265608-1KG-K W265608-250G-K W265608-5KG-K
SIALW265608-1KG-KEA 117 EUR
SIALW265608-1KG-K SIALW265608-250G-K SIALW265608-5KG-K
Maltol, Sigma-Aldrich®
Maltol
Formel: C₆H₆O₃
Molecular Weight: 126,11 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,453 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006578
CAS-Nummer: 118-71-8
EINECS: 204-271-8
Merck Index: 13,05735