2,6-Dimethyl-4-pyron 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-on, 2,6-Dimethyl-γ-pyron
116740250
116741000
ACRO116740250EA
132
EUR
ACRO116740250
ACRO116741000
2,6-Dimethyl-4-pyron 99%
2,6-Dimethyl-4-pyron
Formel:
C₇H₈O₂ Molecular Weight: 124,14 g/mol Siedepunkt: 248…250 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 133…137 °C Dichte: 1,17 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006579 CAS-Nummer: 1004-36-0 EINECS: 213-719-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream to beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 132 to 137 °C |
GC | ≥99.4 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |
Carbonyl compounds | ≤0.01 % (as butyraldehyde) |
Titrable acid | ≤0.0008 meq/g |
Butyl ether | ≤0.2 % (GC) |