2,6-Dimethyl-4-pyron, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-on, 2,6-Dimethyl-γ-pyron
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D183407-100G D183407-25G
SIALD183407-100GEA 808 EUR
SIALD183407-100G SIALD183407-25G
2,6-Dimethyl-4-pyron, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethyl-4-pyron
Formel: C₇H₈O₂
Molecular Weight: 124.14 g/mol
Siedepunkt: 248
Schmelzpunkt: 130…131 °C
Dichte: 1.17 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00006579
CAS-Nummer: 1004-36-0
EINECS: 213-719-1