γ-Butyrolacton (synthetisch) ≥98% FCC, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1,4-Butyrolacton, GBL, 4-Hydroxybuttersäurelacton, Butan-4-olid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W329118-10KG-K W329118-1KG-K W329118-25KG-K
SIALW329118-10KG-KEA 310 EUR
SIALW329118-10KG-K SIALW329118-1KG-K SIALW329118-25KG-K
γ-Butyrolacton (synthetisch) ≥98% FCC, Sigma-Aldrich®
γ-Butyrolacton
Formel: C₄H₆O₂
Molecular Weight: 86.09 g/mol
Siedepunkt: 204
Schmelzpunkt: –45 °C (Lit.)
Dichte: 1.1286 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 104
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005386
CAS-Nummer: 96-48-0
EINECS: 202-509-5
Merck Index: 13,01596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e855ee75d3243dd31c0ed64e2354b467a7de1f40&vid=a50dd849ab627dd2dde8674edf04ce9bad83f843&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay ≥98%