Tetrahydro-4H-pyran-4-on ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Tetrahydro-γ-pyran-4-on, Tetrahydro-2H-pyran-4-on, Tetrahydro-α-pyran-4-on
A19010.14 A19010.03 A19010.06
A19010.14EA 354 EUR
A19010.14 A19010.03 A19010.06
Tetrahydro-4H-pyran-4-on ≥98%
Tetrahydro-4H-pyran-4-on
Purity: 98% CAS No.: 29943-42-8 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Flash Point: 62°(144°F) Refractive Index: 1.4530 Boiling Point: 165-167° Beilstein Reference: 106463 MDL No.: MFCD00006581
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100.12 g/mol
Siedepunkt: 165…167 °C
Dichte: 1.084
Flammpunkt: 62 °C (144 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006581
CAS-Nummer: 29943-42-8
EINECS: 249-967-2