Tetrahydro-4H-pyran-4-on, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tetrahydro-γ-pyran-4-on, Tetrahydro-2H-pyran-4-on, Tetrahydro-α-pyran-4-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
198242-1G 198242-5G
SIAL198242-1GEA 34.3 EUR
SIAL198242-1G SIAL198242-5G
Tetrahydro-4H-pyran-4-on, Sigma-Aldrich®
Tetrahydro-4H-pyran-4-on
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100,12 g/mol
Siedepunkt: 166 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,08 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006581
CAS-Nummer: 29943-42-8
EINECS: 249-967-2