1,4-Butansulton 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxybutansulfonsäurelacton
107670250 107671000 107675000
ACRO107670250EA 62 EUR
ACRO107670250 ACRO107671000 ACRO107675000
1,4-Butansulton 99+%
1,4-Butansulton
Formel: C₄H₈O₃S
Molecular Weight: 136,17 g/mol
Siedepunkt: 153 °C (19hPa)
Schmelzpunkt: 12,5…15 °C
Dichte: 1,331 g/cm³
Flammpunkt: 154 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006584
CAS-Nummer: 1633-83-6
EINECS: 216-647-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Titration with TBAH ≤0.1 % 4-Hydoxybutanesulfonic acid
Chloride (Cl) ≤100 ppm