1,4-Butansulton ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Hydroxybutansulfonsäurelacton
L03992.14
L03992.22
L03992.14EA
42.3
EUR
L03992.14
L03992.22
1,4-Butansulton ≥99%
1,4-Butansulton
Purity: 99%
CAS No.: 1633-83-6
Molecular Formula: C4H8O3S
Formula Weight: 136.17
Flash Point: 153°(307°F)
Refractive Index: 1.4640
Melting Point: 12-15°
Boiling Point: 114-116°/1.5mm
Beilstein Reference: 110588
MDL No.: MFCD00006584
Formel:
C₄H₈O₃S Molecular Weight: 136.17 g/mol Siedepunkt: 114…116 °C (1.5 mmHg) Schmelzpunkt: 12…15 °C Dichte: 1.335 Flammpunkt: 153 °C (307 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006584 CAS-Nummer: 1633-83-6 EINECS: 216-647-9 |